Få mere at vide
Natriumcarbonatopløsning, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Description
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate solution |
| Mængde | 1 L |
| Lineær formel | Na2CO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4154566 |
| IUPAC navn | dinatrium;carbonat |
| Formel vægt | 105.99g/mol |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu