Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Carbonate |
| CAS | 497-19-8, 7732-18-5 |
| Mængde | 1000 mL |
| Molekylær formel | CNa2O3 |
| MDL nummer | MFCD00003494 |
| Synonym | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
| InChI nøgle | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatriumcarbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.99 |
| Vis mere |