Få mere at vide
Sodium Carbonate Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100°C |
| Smeltepunkt | 0°C |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 14mmHg at 20°C |
| Tæthed | Vapor Density: 0.7 |