Få mere at vide
Natriumcarbonatopløsning 0,05 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 AMP |
| Emballage | Ampul |
| Damptryk | 14 mmHg ved 20 °C |
| Tæthed | Dampdensitet: 0,7 |