Få mere at vide
Natriumcarbonat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vandfri,≥ 99,8% (beregnet for det tørrede stof), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683400 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
5kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15683400
Brand: Honeywell-Fluka 31432500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vandfri,≥ 99,8% (beregnet for det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Carbonate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Vandfri
Mængde 500 g
Lineær formel Na2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Formel vægt 105.99g/mol
Procent renhed ≥99.8% (calc. to the dried substance)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.