Få mere at vide
Natriumcarbonat, pulver,≥ 99,5 %, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Emballage:
Fiberboard Box
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate |
| Smeltepunkt | 851°C (literature) |
| Navn note | Powder, ≥99.5%, ACS reagent |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Assay Procent Noter | eks antændt stof |
| Lineær formel | Na2CO3 |
| Beilstein | 4154566 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium carbonate