Få mere at vide
Natriumkarbonat, Monohydrat, Krystal, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568144 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568144 500 g Poly flaske 500g
15578144 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568144 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 360001
Kemiske identifikatorer
CAS 5968-11-6
Molekylær formel CH2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 124.00
InChI nøgle MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC navn dinatrium;carbonat;hydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Carbonate
Navn note Monohydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Formel vægt 124
Grad FCC/NF
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.25kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate monohydrate