Få mere at vide
Sodium carbonate monohydrate, ACS, 99.5% min
Artikelnummer. 11347948
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347948 100 g 100g
11357948 500 g 500g
11337948 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036485.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
Det bruges i vid udstrækning som et blødgøringsmiddel, en elektrolyt, som en god leder i elektrolyse, som en primær standard for syre-base titreringer og for det meste som en bufferkomponent i applikationer såsom kromatografi, kapillær elektroforese og enzymkatalyse. Bruges også i glasfremstilling, rengøringsmiddelfremstilling, natriumkemikalier, fremstilling af carbonatkemikalier, pulp og papir, saltlagebehandling, røggasafsvovling, kulbehandling og ionbytterharpiksregenerering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5968-11-6
Molekylær formel CH2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 124.00
MDL nummer MFCD00149177
InChI nøgle MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC navn dinatrium;carbonat;hydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate monohydrate
Smeltepunkt 100°C-H2O
Navn note For analysis ACS
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Formel vægt 124.01 (105.99 Anhydrous)
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.250 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate monohydrate, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate monohydrate