Få mere at vide
Sodium carbonate monohydrate, ACS, 99.5% min
Beskrivelse
Det bruges i vid udstrækning som et blødgøringsmiddel, en elektrolyt, som en god leder i elektrolyse, som en primær standard for syre-base titreringer og for det meste som en bufferkomponent i applikationer såsom kromatografi, kapillær elektroforese og enzymkatalyse. Bruges også i glasfremstilling, rengøringsmiddelfremstilling, natriumkemikalier, fremstilling af carbonatkemikalier, pulp og papir, saltlagebehandling, røggasafsvovling, kulbehandling og ionbytterharpiksregenerering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate monohydrate |
| Smeltepunkt | 100°C (in 2H2O) |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 2 kg |
| Merck Index | 14,8596 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia. |
| Formel vægt | 124.01 (105.99 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | ACS |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium carbonate monohydrate, ACS
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Carbonic acid, disodium salt, monohydrate