Få mere at vide
Sodium carbonate monohydrate, 99.6%, ACS reagent
Artikelnummer. 10423085 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423085 5 kg Plastflaske 5kg
10095830 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423085 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419480051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-11-6 | CNa2O3·H2O | 124.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5968-11-6
Molekylær formel CNa2O3·H2O
Molekylvægt (g/mol) 124.01
MDL nummer MFCD00149177
InChI nøgle MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC navn dinatrium;carbonat;hydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate monohydrate
Smeltepunkt 851.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99.6%
Lineær formel Na2CO3·H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Opløselighedsinformation Solubility in water: 210g/L. Other solubilities: soluble in 1.8 parts boiling water,in 7 parts glyceral,insoluble in alcohol
Formel vægt 124.01
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 13.0% to 15.0% (150°C)
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.