Få mere at vide
Sodium Carbonate Monohydrate, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate monohydrate |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na2CO3 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 124g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Emballage | Poly bottle |
| Udseende | Crystalline |