Få mere at vide
Natriumcarbonatmonohydrat,≥ 99,5 %, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662300 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15662300 500 g Poly flaske 500g
15642300 100 g Poly Bottle 100g
15652300 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15662300 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 230952500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
ACS reagens,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5968-11-6
Molekylær formel CH2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 124.00
MDL nummer MFCD00149177
InChI nøgle MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC navn dinatrium;carbonat;hydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Carbonate Monohydrate
Smeltepunkt 851°C
Farve Hvid
Mængde 500 g
Lineær formel Na2CO3 · H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 124g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Powder
Tæthed 2.25g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate