Få mere at vide
Sodium carbonate monohydrate, 85% min
Artikelnummer. 11357707
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357707 1 kg 1kg
11347707 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014108.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
Natriumcarbonatmonohydrat anvendes i vid udstrækning som et blødgøringsmiddel, en elektrolyt, som en god leder i elektrolyse, som en primær standard for syre-base titreringer og for det meste som en bufferkomponent i applikationer såsom kromatografi, kapillarelektroforese og enzymkatalyse. Bruges også i glasfremstilling, rengøringsmiddelfremstilling, natriumkemikalier, fremstilling af carbonatkemikalier, pulp og papir, saltlagebehandling, røggasafsvovling, kulbehandling og ionbytterharpiksregenerering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5968-11-6
Molekylær formel CH2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 124.00
MDL nummer MFCD00149177
InChI nøgle MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC navn dinatrium;carbonat;hydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate monohydrate
Smeltepunkt 100°C (in -H2O)
Farve Farveløs til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Merck Index 14,8596
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol; Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Formel vægt 124.01 (105.99 Anhydrous)
Procent renhed ≤85%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.250 g/mL