Få mere at vide
Natriumcarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072255 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15646760
Brand: Honeywell-Fluka 7134725G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TraceSELECT™ , til sporanalyse, vandfri,≥ 99,999% (metalbasis)
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
  • prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
  • syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
  • pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
  • reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn dinatrium;carbonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
Mængde 25 g
Lineær formel Na2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Formel vægt 105.99g/mol
Procent renhed ≥99.99% (metals basis)