Få mere at vide
Natriumcarbonat decahydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5% (ex. tørret subst.), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691290
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
50kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691290 50 kg 50kg
15671290 1 kg 1kg
15681290 2.5 kg 2.5kg
15601300 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15691290 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1341450KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5% (ex tørret subst.)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-1-6132
Molekylær formel CH20Na2O13
Molekylvægt (g/mol) 286.14
MDL nummer MFCD00149178
InChI nøgle XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC navn dinatrium;carbonat;decahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate decahydrate
Navn note Puriss., opfylder den analytiske specifikation fra BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex tørret subst.)
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 50 kg
Analyseprocentområde 99,5 til 100,5%
Lineær formel Na2CO3 · 10H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 286.14
Procent renhed 99,5 til 100,5% (eks. tørret subst.)
Grad puriss.
Emballage Fiberboard Box
Tæthed 1.460 g/cm3