Få mere at vide
Natriumcarbonat decahydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (ex tørret subst.), Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Carbonate Decahydrate |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Na2CO3 · 10H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 286.14g/mol |
| Procent renhed | 99.5 to 100.5% (ex dried subst.) |
| Grad | puriss. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium carbonate decahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate