Få mere at vide
Natriumkarbonatdecahydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10090640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plastfad
Plastikpulverglas
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10090640 5 kg Plastfad 5kg
10785531 1 kg Plastikpulverglas 1kg
10264490 2.5 kg Plastikpulverglas 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10090640 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2720/65
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 2-1-6132
Molekylær formel CH20Na2O13
Molekylvægt (g/mol) 286.14
MDL nummer 149178
InChI nøgle XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC navn dinatrium;carbonat;decahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 34 °C
Farve Hvid
pH 11 til 12
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
Emballage Plastfad
Formel vægt 286,01 g/mol