Få mere at vide
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10655502 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655502 1 kg Plastic powder jar 1kg
10396190 500 g Plastic powder jar 500g
10000340 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10655502 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2760/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-1-6132
Molekylær formel CH20Na2O13
Molekylvægt (g/mol) 286.14
MDL nummer 149178
InChI nøgle XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC navn disodium;carbonate;decahydrate
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 34°C
Farve White
pH 11 to 12
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 286.01g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.