Få mere at vide
Sodium carbonate decahydrate, 99+%
Artikelnummer. 11478087
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478087 2500 g 2500g
11468087 500 g 500g
11488087 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17484.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6132-02-1 | CH20Na2O13 | 286.14 g/mol
Natriumcarbonat decahydrat bruges som råmateriale i forskellige industrier som glas, papirfremstilling, sæbe, vaskemiddel, tekstil og læder. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof. Det er også involveret som et udfældningsmiddel af carbonat såvel som et analytisk reagens i laboratorier. Det spiller en vigtig rolle som stærk base og kraftfuld elektrolyt. Det finder anvendelse i metalraffinering og cementproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcarbonat decahydrat bruges som råmateriale i forskellige industrier som glas, papirfremstilling, sæbe, vaskemiddel, tekstil og læder. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof. Det er også involveret som et udfældningsmiddel af carbonat såvel som et analytisk reagens i laboratorier. Det spiller en vigtig rolle som stærk base og kraftfuld elektrolyt. Det finder anvendelse i metalraffinering og cementproduktion.
Opløselighed
Opløseligt i vand og glycerol. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke syrer og aluminium. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-1-6132
Molekylær formel CH20Na2O13
Molekylvægt (g/mol) 286.14
MDL nummer MFCD00149178
InChI nøgle XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC navn dinatrium;carbonat;decahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate decahydrate
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Mængde 2500 g
Lineær formel Na2CO3·10H2O
Merck Index 14,8596
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 286.14 (105.99 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Tæthed 1.46