Få mere at vide
Sodium carbonate decahydrate, 99+%, extra pure
Artikelnummer. 11944301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
100 mL
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11944301 10 kg Plast tromle 10kg
10636144 100 g Plastflaske 100g
10033350 100 mL Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271070100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2-1-6132 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-1-6132
Molekylær formel CNa2O3·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 286.14
InChI nøgle XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC navn dinatrium;carbonat;decahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate decahydrate
Smeltepunkt 34.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2CO3·10H2O
Fieser 7322
Merck Index 158731
Opløselighedsinformation Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 1.46
Tæthed 1.46 g/mL