Få mere at vide
Natriumcarbonat decahydrat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10636144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636144 100 g Plastflaske 100g
10033350 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11944301 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271071000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 2-1-6132 | CNa2O3·10H2O | 286,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-1-6132
Molekylær formel CNa2O3·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 286.14
InChI nøgle XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC navn dinatrium;carbonat;decahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate decahydrate
Smeltepunkt 34,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.46
Analyseprocentområde 99+%
Tæthed 1.46 g/mL
Lineær formel Na2CO3·10H2O
Fieser 7322
Merck Index 158731
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 210 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
Formel vægt 286.14
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren