Få mere at vide
Natriumcarbonat decahydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-41842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10348110
Brand: Thermo Scientific Acros 213500010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 6132-02-1 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-1-6132
Molekylær formel CNa2O3·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 286.14
MDL nummer MFCD00149178
InChI nøgle XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC navn dinatrium;carbonat;decahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate decahydrate
Smeltepunkt 34°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
Fysisk form Small Crystals
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2CO3·10H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Opløselighedsinformation Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formel vægt 286.14
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.46
Tæthed 1.4600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.