Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate decahydrate |
| Smeltepunkt | 34 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Små krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.46 |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Tæthed | 1.4600g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium carbonate decahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.