Få mere at vide
Sodium Carbonate Anhydrous, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10477840 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. 10477840
Brand: Fisher Chemical S/2840/62
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 1600°C
Smeltepunkt 854°C
CAS 497-19-8
Farve White
pH 11.3
Fysisk form Solid
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel CNa2O3
MDL nummer MFCD00003494
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn disodium;carbonate
Molekylvægt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formel vægt 105.99g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.