Få mere at vide
Natriumcarbonat, vandret Puratronic™, , 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11347017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347017 5 g 5g
11367017 25 g 25g
11357017 100 g 100g
11337017 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11347017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010861.06
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105,99 g/mol
Natriumcarbonat bruges almindeligvis som en uorganisk base og en bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Ofte brugt som en elektrolyt, fungerer natriumcarbonat som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, bruges det også som et blødgøringsmiddel til vask, forarbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ test af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat til at sikre en korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate, anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.997% (metals basis)
Beilstein 4154566
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Formel vægt 105.99
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.535
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 2.53 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate anhydrous
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.