Få mere at vide
Natriumcarbonat, vandret Puratronic™, , 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumcarbonat bruges almindeligvis som en uorganisk base og en bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Ofte brugt som en elektrolyt, fungerer natriumcarbonat som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, bruges det også som et blødgøringsmiddel til vask, forarbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ test af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat til at sikre en korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate, anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.997% (metals basis) |
| Beilstein | 4154566 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates. |
| IUPAC navn | dinatriumcarbonat |
| Formel vægt | 105.99 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium carbonate anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate