Få mere at vide
Natriumcarbonat, vandfrit, multikompendielt, NF, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly spand
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Carbonate |
| Navn note | Anhydrous |
| CAS | 497-19-8 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Molekylær formel | CNa2O3 |
| MDL nummer | MFCD00003494 |
| Synonym | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
| InChI nøgle | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatrium;carbonat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium Carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium carbonate