Få mere at vide
Natriumcarbonat, vandfrit, granulært, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598144 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
Emballage:
Poly spand
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598144 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
15508154 3 kg Poly spand 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598144 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 360501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn dinatrium;carbonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Carbonate
Navn note Vandfri
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Formel vægt 105.99
Procent renhed 99.5% to 100.5%
Grad FCC/NF
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.53kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate