Få mere at vide
Natriumkarbonat vandfri, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10538070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538070 500 g Plast pulver krukke 500g
10665692 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10316200 2.5 kg Plast pulver krukke 2.5kg
10162540 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10538070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2880/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 497-19-8 | Molecular Formula: CNa2O3 | Molecular Weight: 105.99 g/mol
Natriumkarbonat vandfrit, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1600 °C
Smeltepunkt 854 °C
Farve Hvid
pH 11.3
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Formel vægt 105,99g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate