Få mere at vide
Natriumkarbonat vandfri, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Beskrivelse
Natriumkarbonat vandfrit, ekstra rent, spejlreflekskamera
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1600 °C |
| Smeltepunkt | 854°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 11.3 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 2.5 kg |
| IUPAC navn | dinatrium;carbonat |
| Formel vægt | 105.99g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.