Få mere at vide
Natriumkarbonat vandfri, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10162540 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10162540
Brand: Fisher Chemical S/2880/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumkarbonat vandfrit, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1600 °C
Smeltepunkt 854°C
Farve Hvid
pH 11.3
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Formel vægt 105.99g/mol
Emballage Plastfad