Få mere at vide
Natriumcarbonat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073510 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10264540
Brand: Fisher Chemical S/2920/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumcarbonat vandfri, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1600 °C
Smeltepunkt 854°C
Farve Hvid
pH 11.3
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Formel vægt 105.99g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.