Learn More
Natriumcarbonat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Product Code. 10548070 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Unit Size:
2.5kg
500g
5kg
Product Code. 10548070
Brand: Fisher Chemical S/2920/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumcarbonat vandfri, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kogepunkt 1600 °C
Smeltepunkt 854°C
Farve Hvid
pH 11.3
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Formel vægt 105.99g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Product Identifier
  • Natrium carbonat
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.