Få mere at vide
Natriumcarbonat vandfri, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivelse
- Synonymer: Vandfri sodavand
- Molekylformel: NaCO 3
- Molær masse: 105,99 g/mol
- CAS: 497-19-8
- EIN ECS nr.: 207-838-8
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1600 °C (dekomponering) |
| Smeltepunkt | 854 °C |
| CAS | 497-19-8 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | CNa2O3 |
| MDL nummer | MFCD00003494 |
| Synonym | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
| InChI nøgle | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatriumcarbonat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Natrium carbonat anhydrous, AR, ACS, ISO
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.