Få mere at vide
Melford Natriumcarbonat vandfri
Artikelnummer. 30018805
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018805 500 g
30018804 3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018805 Leverandør Melford Leverandørnr. S25025500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stoffets navn: Sodaaske
CAS-nummer: 497-19-8
Molekylformel: Na 2 CO 3
Molekylvægt: 105,99
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Carbonate Anhydrous ACS Grade
CAS 497-19-8
Mængde 500 g
Molekylær formel Na2CO3