Få mere at vide
Melford Natriumcarbonat vandfri
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stoffets navn: Sodaaske
CAS-nummer: 497-19-8
Molekylformel: Na 2 CO 3
Molekylvægt: 105,99
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Carbonate Anhydrous, ACS Grade |
| CAS | 497-19-8 |
| Mængde | 3 kg |
| Molekylær formel | Na2CO3 |