Få mere at vide
Natriumcarbonat, ACS primærstandard, 99,95-100,05% (tørret basis)
Artikelnummer. 11367698
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367698 100 g 100g
11357698 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033377.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105,99 g/mol
Natriumcarbonat bruges almindeligvis som en uorganisk base og en bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Ofte brugt som en elektrolyt, fungerer natriumcarbonat som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, bruges det også som et blødgøringsmiddel til vask, forarbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ test af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat til at sikre en korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
Navn note ACS primærstandard
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,95 til 100,05%
Beilstein 4154566
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i AQ. alkohol. Uopløseligt i kulstofdisulfid, acetone og alkylacetater.
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Formel vægt 105.99
Procent renhed ≥99.95%
Grad ACS-reagens
Brydningsindeks 1.535
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.53 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.