Få mere at vide
Natriumcarbonat, 99+%, til analyse, granulat, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1600.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate |
| Smeltepunkt | 851.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fine Granular Powder |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Na2CO3 |
| Fieser | 7332 |
| Merck Index | 15, 8731 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.