Tekniske data
| Kogepunkt | 1600,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate |
| Smeltepunkt | 851,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Lineær formel | Na2CO3 |
| Merck Index | 15,8731 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.