Få mere at vide
Natriumcarbonat, 99,95%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 11934301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11934301 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10206410 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    932.85 DKK / 2.5kg
    Spare 67.15 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC navn dinatriumcarbonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1600,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
Smeltepunkt 851,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Tab ved tørring 1% (285 °C) maks.
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.95%
Lineær formel Na2CO3
Fieser 07,332
Merck Index 15,8731
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 22 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
Formel vægt 105.99
Procent renhed 99.95%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.