Få mere at vide
Natriumcarbonat, 99,5%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 10237353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10237353 10 kg Plast tromle 10kg
10245170 1 kg Plastflaske 1kg
10143410 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123670100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    2037.34 DKK / 10kg
    Spare 62.66 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 1600,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
Smeltepunkt 851,0 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Fine Granular Powder
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel Na2CO3
Merck Index 15, 8731
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 22 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Formel vægt 105.99
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 1% maks. (300 °C, 2 timer)
Emballage Plast tromle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.