Få mere at vide
Natriumcarbonat, 99,5%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 10143410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143410 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10245170 1 kg Plastflaske 1kg
10237353 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123670025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 DKK
    736.58 DKK / 2.5kg
    Spare 48.42 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Kogepunkt 1600,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
Smeltepunkt 851,0 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Fint granulært pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel Na2CO3
Merck Index 15, 8731
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 22 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Formel vægt 105.99
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 1% maks. (300 °C, 2 timer)
Emballage Plastflaske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.