Få mere at vide
Natriumcarbonat, 98%
Beskrivelse
Natriumcarbonat bruges ofte som en uorganisk base og bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Natriumcarbonat bruges ofte som elektrolyt og fungerer som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, anvendes det også som vandblødgører til vask, bearbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ testning af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat for at sikre korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumcarbonat bruges ofte som en uorganisk base og bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Natriumcarbonat bruges ofte som elektrolyt og fungerer som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, anvendes det også som vandblødgører til vask, bearbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ testning af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat for at sikre korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Opløselighed
Opløselig i vand. Let opløselig i aq. alkohol. Uopløselig i kulstofdisulfid, aceton og alkylacetater.
Bemærk
m.p. 851° (begynder at miste CO{2} ved 400°) Den er hygroskopisk og absorberer fugt fra luft. Ved opvarmning begynder den at afgive kuldioxid ved cirka 400 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium carbonate |
| pH | 11.5 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.535 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.53 |
| Beilstein | 4154566 |
| Merck Index | 14,8596 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate