Få mere at vide
Natriumcarbonat, 98%
Artikelnummer. 11317886
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
2.5kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317886 500 g -
11327886 2500 g 2.5kg
11307886 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13098.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105,99 g/mol
Natriumcarbonat bruges almindeligvis som en uorganisk base og en bufferkomponent i flere syntetiske organiske omdannelser i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Ofte brugt som en elektrolyt, fungerer natriumcarbonat som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, bruges det også som et blødgøringsmiddel til vask, forarbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ test af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat til at sikre en korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcarbonat er almindeligt anvendt som en uorganisk base og en bufferkomponent i flere syntetiske organiske transformationer i både kemiske industrier og forskningslaboratorier. Ofte brugt som en elektrolyt, fungerer natriumcarbonat som en meget god leder i elektrolyseprocessen. Udover at blive brugt som et almindeligt kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, bruges det også som et blødgøringsmiddel til vask, forarbejdning af træmasse, rengøringsmidler og fremstilling af glas. Det kan bruges til standardisering af syrer og kvalitativ test af kationer. Ved farvning med fiberreaktive farvestoffer anvendes natriumcarbonat til at sikre en korrekt kemisk binding af farvestoffet med cellulosefibre.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløselig i aq. alkohol. Uopløseligt i carbondisulfid, acetone og alkylacetater.
Noter
smp. 851° (begynder at tabe CO{2} ved 400° )Det er hygroskopisk og absorberer fugt fra luften. Ved opvarmning begynder det at tabe kuldioxid ved omkring 400° C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-19-8
Molekylær formel CNa2O3
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD00003494
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
pH 11.5
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Beilstein 4154566
Merck Index 14,8596
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i AQ. alkohol. Uopløseligt i kulstofdisulfid, acetone og alkylacetater.
IUPAC navn dinatrium;carbonat
Formel vægt 105.99
Procent renhed 98%
Grad Ungraded
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.535
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.53
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate, 98%, Thermo Scientific
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate