Få mere at vide
Natriumcarbonat, 0,05N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461347
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15461347 1 L
1 options
Artikelnummer. 15461347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035609.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 497-19-8 ∣ CNa2O3 ∣ 105.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium carbonate
CAS 497-19-8
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel CNa2O3
MDL nummer MFCD00003494
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI nøgle CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn dinatriumcarbonat
Molekylvægt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formel vægt 105.99
Grad Ungraded
Udseende Farveløs væske