Få mere at vide
Natriumcaprylat, 98%
Artikelnummer. 10418302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10418302 100 g 100g
10419262 500 g 500g
10617164 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10418302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 DKK
    404.65 DKK / 100g
    Spare 76.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1984-06-1
Molekylær formel C8H15NaO2
Molekylvægt (g/mol) 166.2
MDL nummer MFCD00058511
InChI nøgle BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, natrium octanoat, caprylic acid sodium salt, octanoic acid sodium salt, octanoic acid, sodium salt 1:1, unii-9xtm81vk2b
PubChem CID 23664772
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium caprylate
Navn note 98%
Smeltepunkt >225 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 166.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium caprylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.