Få mere at vide
Natriumkakodylat, 0,1 M buffersoln., pH 6,5
Artikelnummer. 15453149
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453149 100 mL 100ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15453149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60367.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 6131-99-3214,024 g/mol
Natriumcacodylat, bruges som en arsenatforbindelse til proteomikforskning. Det bruges som en buffer i elektronmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumcacodylat, bruges som arsenatforbindelse til proteomikforskning. Det bruges som en buffer i elektronmikroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (∼ 100 g/l) ved °20°C, ethanol (400 mg/ml) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt følsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-99-3
Molekylvægt (g/mol) 214.024
Tekniske data
Koncentration 0,1 M buffer soln.
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cacodylate, 0.1M buffer solution, pH 6.5
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenate, dimethyl,sodium, Hydrochloricacid