Få mere at vide
Natriumbutyrat, TRC
Artikelnummer. 30137321
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137321 100 g
30137668 50 g
30006865 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS615175100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-54-7
Molekylær formel C4 H7 O2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 110.09
Synonym Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
IUPAC navn natrium; Butanoat
SMIL [Na+].CCCC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Butyrate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 110.0344