missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Butyrate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 156-54-7 |
| Smeltepunkt | 244°C |
| Tæthed | 1.324 g/cm3 at 30°C |
| MDL nummer | MFCD00002816 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt, Sodium butyrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.09 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?