Få mere at vide
Sodium Butyrate-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Butanoate-D7 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2; |
| Formel vægt | 117.08 |